Learn More
Grant Instruments™ Deckel aus Edelstahl
Hilft, Verdunstung/Wärmeverlust zu reduzieren und Probenkontamination zu vermeiden. Grant Instruments™ Edelstahldeckel für Grant Rührwasserbäder ist für den kontinuierlichen Dauerbetrieb mit erhitztem Wasser über 90 °C konzipiert.
Marke:  Grant Instruments™ LST38
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15172625
  • 492.90 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hilft, Verdunstung/Wärmeverlust zu reduzieren und Probenkontamination zu vermeiden.Der Grant Instruments™ Edelstahldeckel für Grant Rührwasserbäder ist für den kontinuierlichen Dauerbetrieb mit erhitztem Wasser über 90 °C konzipiert.
  • Edelstahl-Ausführung
  • Giebelige Ausführung mit Kunststoffgriff
  • Für die Verwendung mit Grant Rührwasserbädern und Heizthermostaten
  • Verhindert das Entweichen von Wärme
  • Reduziert die Kontamination von Proben
  • Für den Dauerbetrieb mit Wasser über 90 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Länge: 574
Tank ST38