Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische Nadeln mit Luer-Lock-Metallansatz aus Edelstahl, Spitzentyp 5 oder AS
Die Metallnabe bildet die stabilste Verbindung zur Nadel und eignet sich somit perfekt für wiederholtes Septumdurchstechen.
Marke: Hamilton™ 7751-16
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- In verschiedenen Gauges erhältlich
- Autoklavierbar
- Metallnaben aus vernickeltem Messing
- Kundenspezifische Länge
- Kompatibel mit Luer-Lock (TLL)-Spritzen aus PTFE
- Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten
- Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
Spezifikation
TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Anschlüsse | |
Benutzerspezifische Luer-Lock-Nadel | |
25 ga. | |
0.52 mm | |
6/Packung |
Edelstahl | |
Ja | |
0.26 mm | |
Vernickeltes Messing |