Learn More
Bochem™ Bürettenklemme 18/8 Stahl, D=0-20mm, einseitig, mit Schaft
Marke: Bochem™ 5415
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15300kg
Spezifikation
150 mm | |
Edelstahl | |
Mikroklemme | |
15 mm |