Learn More
Fisherbrand™ Mikrolöffel aus Edelstahl
Diese aus hochwertigen Elementen konstruierten Mikrolöffel bestechen durch ihre natürliche Qualität und ihren Glanz.
Marke:  Fisherbrand™
12.93 EUR gültig bis 2021-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "14802" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11593482
  • 28.73 € / 5 Stück
Auf Lager, versandfertig: 3
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die mit hochqualitativen Komponenten entwickelten Mikrolöffel verfügen über eine natürliche Qualität und ein helle Oberfläche
  • Labormikrolöffel, Edelstahl 304 spec 18/8 nicht magnetisch, helle Oberfläche
  • Länge 100 mm
  • Löffelabmessungen 8 mm weit x 6 mm lang x 1.5 mm tief
  • Kerndurchmesser 1.60 mm - „mikro“
  • Fassungsvermögen des Löffels [Flüssigkeit] 0.2 ml
  • In Standardpackungen mit 10 Einheiten lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
5/Packung
Löffel
3.6 mm
Edelstahl
150 ml
4 mm
150 x 4 mm
150 mm