missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Stainless Steel Micro-spoon Spatula

Marke:  Carl Roth™ AT18.1

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

Artikelnummer. 10719055

  • 16.13 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

1 Pk.
Micro Spoon Spatula
121°C
Hexagonal Handle
Autoclavable
Hexagonal handle
Stainless Steel
140 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote