Learn More
Cole-Parmer™ Rührer-Wellen aus Edelstahl
Mischerwelle aus Edelstahl 316.
Marke: Cole-Parmer™ 04552-30
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22860kg
Beschreibung
- Verlängerungsstangen aus Edelstahl 316
- Alle Wellen mit einem Durchm. von 9,5 mm (3⁄8 in.) sind an einem Ende bearbeitet zur Aufnahme eines Propellers mit einem Bohrungsdurchmesser von 8 mm (5⁄16 in.)
Spezifikation
7,9375 mm | |
457,2 mm | |
Rührerschaft |
7,9 mm | |
Je 1 | |
Edelstahl |