Learn More
Central Surgical Company™ Edelstahlnadel
15.68 € - 23.61 €
Spezifikation
Material | Stainless Steel |
---|---|
Produkttyp | Nadel |
Art der Kanülenspitze | Lang |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Luer-Lock-Anschluss der Länge einer Injektionsspritze |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Kanüle | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Kanüle | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11978479
|
Central Surgical Company™
HY19/8IN |
203 mm | 19 G |
23.61 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11926926
|
Central Surgical Company™
HY19/3IN |
76 mm | 19 G |
15.68 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Spezifikation
Stainless Steel | |
Nadel | |
Lang | |
Für Luer-Lock-Anschluss der Länge einer Injektionsspritze |