Learn More
Sartorius™ Kalibriergewichtssatz aus Edelstahl, OIML Klasse E2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
E2 Service-Gewichtssatz, von 1 mg bis 10 kg
Marke: Sartorius™ YSS5128-6528-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60000kg
Beschreibung
- E2-Gewichtssatz
- Von 1 mg bis 10 kg
- Spezialstahl, nicht-magnetisierbar
- Hochpoliert
- In Holzkiste
Spezifikation
Hochpolierter E2-Gewichtssatz in Holzbox | |
Spezialstahl, nicht magnetisierbar | |
1 mg bis 10 kg | |
Service-Gewichte/Kalibrierung |