Learn More
Sartorius™ Kalibriergewichtssatz aus Edelstahl, OIML Klasse F1, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
F1-Gewichtssatz mit hochpolierter Oberfläche
Marke: Sartorius™ YSS3138-6538-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60000kg
Beschreibung
- F1-Stückelung
- Von 1 mg bis 10 kg
- Hochpoliert
- In Holzkiste
Spezifikation
F1-Gewichtssatz in Holzbox | |
Spezieller hochpolierter Stahl | |
1 g bis 5 kg | |
Gewichte von 1 g bis 5 kg |