Learn More
Bochem™ Petrischale aus Edelstahl
Artikelnummer. 15861677
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
90 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15861677 60 mm 1 Stück
15871677 90 mm 1 Stück
15881677 20 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15861677
Marke: Bochem™ 8635
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bochem™ Petrischale aus Edelstahl, einschließlich Deckel aus Edelstahl.
  • Edelstahl
  • Mit Deckel
Spezifikation
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Material Rostfreier Stahl
Form Rund
Höhe (metrisch) 20 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm