Learn More
Alfa Aesar™ Edelstahlpulver, -100 Mesh, Typ 304-L
Marke:  Alfa Aesar™ 011085.A3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11326098
  • 284.00 € / 2 Kilogramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
2 kg
−100 Mesh
Pulver
Stainless Steel powder, Type 304-L
MFCD00148499
Insoluble in water.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation