Learn More
Edelstahlpulver, -100 Mesh, Typ 304-L, Thermo Scientific Chemicals
36.00 € - 333.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15460997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011085.18 |
50 g |
36.00 €
50 Gramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11336098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011085.36 |
500 g |
109.00 €
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11326098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011085.A3 |
2 kg |
333.00 €
2 Kilogramm |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Stainless Steel powder, -100 mesh, Type 304-L is the most common stainless steel alloy widely used in wire weaving. It has excellent corrosion resistance and can withstand temperatures of 1100 degrees F. It has better welding characteristics for lower carbon content.