Learn More
Edelstahlpulver, -140 Mesh, Typ 303-L, Thermo Scientific Chemicals
34.70 € - 355.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15440997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011084.18 |
50 g |
34.70 €
50 Gramm |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11316098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011084.A1 |
1 kg |
355.00 €
1 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15450997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011084.30 |
250 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
This offers moderate corrosion resistance. Alloy 303 is frequently used in applications that require parts to be heavily machined. It is used in nuts and bolts, aircraft fittings, gears and screws.