Learn More
RETSCH Steckrinnen aus Edelstahl
Marke: RETSCH 03.729.0054
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Spezifikation
Einfüllschacht zum Einschieben | |
Für ZM 200 | |
Edelstahl |
250 x 40 mm | |
250 mm | |
40 mm |