Learn More
DWK Life Sciences Schnellverschluss, aus Edelstahl, mit Haltesegmenten
Der Schnellspannverschluss dient zum Verschließen von Planflanschgefäßen.
Marke: DWK Life Sciences 290714609
74.83 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21000kg
Description
Der Schnellspannverschluss verschließt Planflanschgefäße und sichert den Deckel. Ein Verrutschen oder unkoltrolliertes Öffnen ist nicht möglich. Der Verschluss ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und weist drei Haltesegmente auf.- Mit Haltesegmenten
- Schnelles Verschließen durch Schnellspannverschluss
Specifications
Je 1 | |
Schnellverschlussklammer für Verschluss | |
DN 100 |
Edelstahl | |
Schnellspannklemme für Verschluss; Zubehör für Gefäße mit flachem Flansch |