missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Rechteckige Reagenzglasständer aus Edelstahl
38.15 € - 68.45 €
Produktcode | Marke | Array | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Array | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10458812
|
Bochem™
8212 |
2 x 12 | 17 mm | 24 |
38.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10779611
|
Bochem™
8222 |
2 x 12 | 20 mm | 24 |
68.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10535031
|
Bochem™
8220 |
2 x 6 | 20 mm | 12 |
52.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10356191
|
Bochem™
8214 |
4 x 12 | 17 mm | 48 |
66.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Stellplätze: 2/12Für φ: 17mm
B/T/H: 278/52/90mm
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Edelstahl (18/10) |