Learn More
Schneider Gerd™ Spatellöffel, Edelstahl, abgewinkelter Löffel
Artikelnummer. 10316644
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
180 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10316644 150 mm 1 Stück
10294624 180 mm 1 Stück
10735735 250 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10316644 Lieferant Schneider Gerd™ Lieferanten-Nr. 212
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Spatel eignet sich für verschiedenste allgemeine Laboranwendungen. Schneider Gerd™ Abgewinkelte Löffelspatel aus Edelstahl eignen sich optimal für den Einsatz mit vielen verschiedenen Verbindungen.
  • Löffel zum Aufnehmen und Transportieren trockener Substanzen oder Flüssigkeiten
  • Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
  • Perfekt für sehr kleine Chemikalienmengen
  • Zwei Endformen bieten eine erhöhte Vielseitigkeit
  • Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig
Spezifikation
Menge Je 1
Produkttyp Richtiger Analyse-Löffelspatel
Klingenmaterial Stahl
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 150 mm