Learn More
De Buyer™ Runder Backring aus Edelstahl
Artikelnummer. 15962542
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
18 cm
22 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15962542 18 cm 1 Stück
15972542 22 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15962542 Lieferant De Buyer™ Lieferanten-Nr. 3989.18
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Runder Backring mit senkrechten, 4,5 cm hohen Kanten, ideal für das Zubereiten von Desserts wie Mousse und für das Kaltformen.
  • Ring aus hochwertigem Edelstahl
  • Keine Oxidation bei niedrigen Temperaturen
  • Flexibler und robuster Ring für einfaches Lösen aus der Form – kehrt immer in seine ursprüngliche Form zurück
  • Glatte Innenfläche ergibt perfekte Desserts
  • Zwei angenietete, große ergonomische Seitengriffe aus Edelstahl für einfaches Erfassen
  • Perfekt ausgerichtete Seiten, kein Überstehen an der Schweißnaht, nur minimales Auslaufen aus dem Ring
  • Permanente Markierung – zur einfachen Erkennung Größe auf dem Ring eingraviert
  • Für Tiefkühlgeräte, Gefriergeräte, Kühlschränke, Großkühlschränke und Öfen geeignet
  • Hygienisch, spülmaschinenfest
Spezifikation
Produkttyp Backring
Material Edelstahl
Durchmesser (metrisch) 18 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kaltformen, Desserts
Höhe (metrisch) 4,5 cm
Enthält Größe eingraviert
Form Rund