missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Reagenzglasgestell 18/8 Stahl,mit 9 Löcher D=21mm, DxH=98x165mm

Marke:  Bochem™ 8230

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

Artikelnummer. 10366191

  • 58.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Reagenzglasgestell
Edelstahl (18/10)
20 mm
Röhrchen (20 mm)
9
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote