Learn More
Fisherbrand™ Analysensiebe aus Edelstahl mit Drahtgewebe, 200 mm Durchmesser
Aus Edelstahl gefertigt und in verschiedenen Größen lieferbar. Das Fisherbrand™ Testsieb aus Edelstahl mit Drahtgewebenetz hat einen Durchmesser von 200 mm.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.63920kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11577532
  • 84.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Analysesiebe mit einem Durchmesser von 200 mm
  • Edelstahlrahmen
  • Drahtgewebe
  • Wird mit Konformitätszertifikat und Datenblatt geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Drahtgewebe
200mm
2,80 mm
Konformitätsbescheinigung, BS 410: Teil 1: 2000, ISO 3310: Teil 1: 2000
Konformitätsbescheinigung und Datenblatt
Edelstahl
Je 1
Sieb