Learn More
Tenak™ Gestell mit einem Einschub aus Edelstahl
Artikelnummer. 12446990 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
420 x 139 x 225 mm
420 x 278 x 170 mm
420 x 278 x 225 mm
420 x 278 x 280 mm
560 x 139 x 225 mm
560 x 139 x 280 mm
560 x 139 x 325 mm
560 x 278 x 170 mm
560 x 278 x 325 mm
560 x 278 x 385 mm
680 x 139 x 170 mm
680 x 139 x 225 mm
680 x 139 x 280 mm
680 x 139 x 325 mm
680 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 225 mm
680 x 278 x 325 mm
Packungsgröße:
1 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
12446990 420 x 278 x 225 mm 1 Stück
12406990 680 x 139 x 225 mm 1 Stück
12427000 680 x 278 x 225 mm 1 Stück
12456980 560 x 139 x 225 mm 1 Stück
12466980 560 x 139 x 280 mm 1 Stück
12407000 560 x 278 x 385 mm 1 Stück
12416990 680 x 139 x 280 mm 1 Stück
12417000 680 x 278 x 170 mm 1 Stück
12426980 420 x 139 x 225 mm 1 Stück
12426990 680 x 139 x 325 mm 1 Stück
12436990 420 x 278 x 170 mm 1 Stück
12447000 680 x 278 x 325 mm 1 Stück
12496990 560 x 278 x 325 mm 1 Stück
12456990 420 x 278 x 280 mm 1 Stück
12466990 560 x 278 x 170 mm 1 Stück
12476980 560 x 139 x 325 mm 1 Stück
12496980 680 x 139 x 170 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 12446990 Lieferant Tenak™ Lieferanten-Nr. TE29204
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für Anwendungen, bei denen die Proben entweder nicht in Kartons gelagert werden oder die Größen ungewöhnlich sind. TENAK™ Einzeltablettgestelle für Tiefkühlschränke können mit allen Tiefkühlmarken verwendet werden.
  • Die Tabletts bestehen aus einer Schublade, einem Deckel und einem Griff an der Vorderseite.
  • Passt in jeden Gefrierschrank
  • Gestelle sind aus Edelstahl gefertigt
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ungewöhnlich große Proben
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 1/Packung
Abmessungen (L x B x H) 420 x 278 x 225 mm
Tiefe (metrisch) 420 mm
Enthält Deckel
Produkttyp Gestell mit einem Tablett
Höhe (metrisch) 225 mm
Breite (metrisch) 278 mm