Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Spatelmesser aus Edelstahl
Artikelnummer. 10630483
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
190 mm
230 mm
255 mm
320 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (metrisch) Sägeblatt unitSize
10630483 190 mm 100 mm 1 Stück
10320852 230 mm 130 mm 1 Stück
10370942 255 mm 150 mm 1 Stück
10669691 320 mm 200 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10630483
Marke: Usbeck Laborgeraete™ 3501
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge 1 Packungen
Produkttyp Spatelmesser
Länge (metrisch) Sägeblatt 100 mm
Griffmaterial Holz
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 190 mm