Learn More
Merck Accessories for Analytical Filter Holders
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marke: Merck XF2004758
64.18 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.50000kg
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Unsteril | |
47 mm Durchmesser |
Edelstahl | |
Frit-Unterstützung |