Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Ultra-Ware™ Siebauflage aus Edelstahl
Das Kimble™ Ultra-Ware™ Siebauflage aus Edelstahl eignet sich für die Verwendung mit Kimble™ Ultra-Ware™ Mikrofiltrationseinheiten.
Marke:  DWK Life Sciences 953711-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11838512
  • 164.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Produkttyp: Haltegitter
  • Material: Edelstahl 304
  • Größe: 25 mm
  • Netztyp: 80 × 80 Drahtgitter [Drahtdurchmesser: 0,18 mm (0,007 in.)
  • Öffnungsgröße: 0,24 mm (0,0095 in.)
  • Drahtdurchmesser: 0,18 mm (0,007 in.)
  • Offene Fläche: 19,4%
  • Zur Verwendung mit: Kimble™ Ultra-Ware™ Mikrofiltrationseinheit
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Drahtgitter
Edelstahl 304
Unsteril
Rund
25 mm
Nein
Kimble Ultra-Ware Mikrofiltrationseinheit
Edelstahl
Offene Fläche: 19,4%
Haltegitter