Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, mit Langlochblechen
277.44 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
---|---|
Rahmenmaterial | Edelstahl |
Mesh Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | For separation, fractioning, particle size determination |
Menge | 1 Each |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11944742
|
RETSCH
60.180.001400 |
1.4mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10276462
|
RETSCH
60.180.001700 |
1.7mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10114832
|
RETSCH
60.180.001800 |
1.8mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10474952
|
RETSCH
60.180.001000 |
1mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10072842
|
RETSCH
60.180.001900 |
1.9mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10730125
|
RETSCH
60.180.002200 |
2.2mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10194922
|
RETSCH
60.180.002240 |
2.24mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10286652
|
RETSCH
60.180.002500 |
2.5mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10656513
|
RETSCH
60.180.002000 |
2mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10367942
|
RETSCH
60.180.002800 |
2.8mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10565173
|
RETSCH
60.180.003550 |
3.55mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
200mm | |
Edelstahl | |
1 Each | |
ISO 5223 | |
50mm |
Edelstahl | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Test Sieve | |
Certificate indicating Compliance |