Learn More
RETSCH Entlüftungsringe aus Edelstahl für Testsiebe
140.00 € - 383.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Belüftungsring des Analysesiebs |
---|---|
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11954422
|
RETSCH
69.221.3025 |
203 mm |
140.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10497022
|
RETSCH
69.221.0025 |
200 mm |
148.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10149792
|
RETSCH
69.321.0050 |
305 mm |
272.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11924432
|
RETSCH
69.421.000400 |
400 mm |
343.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11994432
|
RETSCH
69.421.000450 |
450 mm |
383.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Auffangböden, Entlüftungsringe und Siebdeckel aus rostfreiem Stahl.Typ: Entlüftungsring für Nasssiebung, φ /H 200/25mm
Spezifikation
Belüftungsring des Analysesiebs | |
Edelstahl |