Learn More
Grant Instruments™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl
Artikelnummer. 15365832
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Röhrchen mit 0,5 mm Durchmesser
Röhrchen mit 1,5mm Durchmesser
Röhrchen mit 10mm Durchmesser
Röhrchen mit 13 mm Durchmesser
Röhrchen mit 16mm Durchmesser
Röhrchen mit 19mm Durchmesser
Röhrchen mit 25mm Durchmesser
Röhrchen mit 30mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15365832 Röhrchen mit 10mm Durchmesser 1 Stück
15385842 Röhrchen mit 0,5 mm Durchmesser 1 Stück
15385832 Röhrchen mit 13 mm Durchmesser 1 Stück
15305842 Röhrchen mit 16mm Durchmesser 1 Stück
15325842 Röhrchen mit 19mm Durchmesser 1 Stück
15395842 Röhrchen mit 1,5mm Durchmesser 1 Stück
15345842 Röhrchen mit 25mm Durchmesser 1 Stück
15365842 Röhrchen mit 30mm Durchmesser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15365832 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. SR10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Passend für eine Vielzahl von Reagenzgläsern von 10 bis 30 mm Durchmesser
  • Für die Verwendung mit LSB Aqua Pro
  • Erhältlich in 8 Größen zur Aufnahme von bis zu 48 Reagenzgläsern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 48 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen mit 10mm Durchmesser
Material Edelstahl