Learn More
Brannan™ Thermometer aus Edelstahl
Artikelnummer. 13009282
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−10 bis 110 °C
−40 bis 40 °C
-10 °C bis +250 °C
0 °C bis 60 °C
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
13009282 −10 bis 110 °C 1 Stück
13099272 0 °C bis 60 °C 1 Stück
13089272 −40 bis 40 °C 1 Stück
13019282 -10 °C bis +250 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 13009282 Lieferant Brannan™ Lieferanten-Nr. 31/286/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Das Brannan™ Bimetall-Zeigerthermometer mit angespitztem Stiel besteht aus Edelstahl und ist für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten geeignet.
  • Bimetall-Prüfthermometer mit Dorn
  • Der Edelstahlschaft ist für korrosive Flüssigkeiten geeignet
  • Für den Einsatz in Handgeräten und allgemeine Testmessungen
Spezifikation
Skalengröße (metrisch) 51 mm
Durchmesser (metrisch) Sonde 4 mm
Länge (metrisch) Sonde 200 mm
Linsenmaterial Kunststoff
Material Edelstahl
Produkttyp Thermometer
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Min. Temperatur (metrisch) -10 °C
Temperaturbereich (metrisch) −10 bis 110 °C