Learn More
Bochem™ Schale mit 2 Griffen, 18/8 Stahl, 350x250x70mm 350 x 70mm
Eine robuste und langlebige Option für die Lagerung im Labor.
Marke: Bochem™ 8736
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- An jedem Ende befindet sich ein Klinkengriff, der das Tragen erleichtert.
- Rostfrei
- Aus Edelstahl 18/10
Spezifikation
350 x 250 mm | |
70 mm | |
Edelstahl | |
250 mm | |
Je 1 | |
1400 g |
350 x 250 x 70 mm | |
350 mm | |
Tablett | |
(2) Aufdrehgriffe | |
Rechteckig |