Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ STATIVSTAB 460X8 MM
Zur Verwendung mit Poly-Jaque Lab-Jack aus Kunststoff
Marke:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18391-0002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11704375
  • 18.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Edelstahlstützstange (separat erhältlich) wird an der eingegossenen Position in der oberen Platte befestigt
  • Ermöglicht die Befestigung verschiedener Klemmen und anderer Zubehörteile
Spezifikation
Spezifikation
7,9 mm
46 cm
Vertikale Haltestange
Edelstahl
Poly-Jaque™ Lab-Jack Hebebühne, 11794365
Je 1
6,8 kg