Learn More
Atrow™ Drahtkorb aus Edelstahl
Zur Beladung mit Materialien für Lagerung, Reinigung, chemische Bäder und mehr. Atrow™ Drahtkörbe aus Edelstahl mit Griff sind in zylindrischer oder quadratischer Form in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Sie bestehen aus senkrechten Edelstahlstäben und gewährleisten dank ihres hochklappbaren Handgriffs eine einfache Handhabung.
Marke: Atrow™ 821631
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Edelstahl ist langlebig, rost- und korrosionsbeständig und kann in einem weiten Temperaturbereich eingesetzt werden. Dies ermöglicht den Einsatz dieser Transportkörbe bei einer Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. der Arbeitsraumorganisation, Reinigungs und Spülaufgaben, chemischen Bäder und Temperaturzyklen.
- Runde Körbe mit Durchmessern ab 140mm–300mm
- Quadratische Körbe mit Seitenlängen von 125 – 200 mm
- Die Körbe können eingetaucht und in Hoch- und Tieftemperaturumgebungen eingesetzt werden
Spezifikation
Griff | |
Edelstahl | |
Je 1 | |
160 mm |
Drahtkorb | |
Quadratisch | |
160 x 160 x 140mm | |
140 mm |