Learn More
Tuttnauer Edelstahl-D Tagekorb für Laborautoklaven
Artikelnummer. 17879558 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2840 Tischautoklav
3850 Tischautoklav
3870 Tischautoklav
5075 Tischautoklav
Abmessungen (L x B x H):
400 x 180 x 160 mm
500 x 260 x 225mm
680 x 260 x 225 mm
715 x 380 x 250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Abmessungen (L x B x H) unitSize
17879558 2840 Tischautoklav 400 x 180 x 160 mm 1 Stück
17889558 3850 Tischautoklav 500 x 260 x 225mm 1 Stück
17809568 3870 Tischautoklav 680 x 260 x 225 mm 1 Stück
17899558 5075 Tischautoklav 715 x 380 x 250 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17879558 Lieferant Tuttnauer Lieferanten-Nr. BSK4110005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Drahtkorb aus Maschengewebe für Flaschen und den allgemeinen Gebrauch.
  • Drahtkörbchen aus Edelstahl
Spezifikation
Beschreibung Maximale Anzahl der Körbe: 1
Kapazität (angloamerikanisch) 2,5 gal.
Kapazität (metrisch) 11.5 L
Tiefe (metrisch) Kammer 18 cm
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 7,4 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) 2840 Tischautoklav
Länge (angloamerikanisch) 15,7 in.
Länge (metrisch) 40 cm
Produkttyp Autoklavierkorb
Sterilität Unsteril
Abmessungen (L x B x H) 400 x 180 x 160 mm