Learn More
Drahtgewebe aus Edelstahl, 20 Mesh, aus Draht mit 0.102 mm (0.004 in.) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Offene Fläche: 84.6 %; Öffnungsbreite: 0.046 Zoll
36.40 € - 422.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11325267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040943.FL |
75 x 75 mm |
36.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11335267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040943.GT |
150 x 150 mm |
114.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11315267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040943.HB |
300 x 300 mm |
422.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Stainless Steel gauze, Type 316 is used to woven wire cloth which has extensive use in chemical processing when better corrosion resistance is required than the regular chromium-nickel types. It is also used in medical, pharmaceutical, laboratory, semiconductor, food processing, marine, waste water and water purification equipment.