Learn More
Drahtgewebe aus Edelstahl, 20 Mesh, aus Draht mit 0.102 mm (0.004 in.) Durchmesser, Alfa Aesar™
Offene Fläche: 84.6 %; Öffnungsbreite: 0.046 Zoll
Marke: Alfa Aesar 040943.FL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Stainless Steel | |
Gauze | |
MFCD00148499 | |
Insoluble in water. |
75 x 75 mm | |
Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt% | |
20 Mesh | |
Drahtgewebe |