Beschreibung
- Zubehör
- Für die Verwendung mit Elektronischen Mehrfachdispensern HandyStep™ Touch und Touch S
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Schwarz/Weiß |
| Aufnahmevermögen | Elektronische Pipette |
| Material | Kunststoff |
| Positionen | 1 |
| Form | Horizontal |
| Stapelbar | Nein |
| Sterilität | Nicht steril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HandyStep Touch / Touch S |
| Menge | 1 |
| Mehr anzeigen |