Learn More
Fisherbrand™ RETORT STAND ASSEMBLY .
Ideal für Kunden, die eine dauerhafte Befestigung für Reagenzgläser während langer oder häufiger Röhrchenmischvorgänge benötigen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Ideal für Kunden, die eine dauerhafte Befestigung für Reagenzgläser während langer oder häufiger Röhrchenmischvorgänge benötigen
- Auch zur Vermeidung von Ermüdungen der Finger und Hände beim Rundschütteln
- Auch beim Mischen von offenen Röhrchen bietet es eine sicherere Option zum Verschließen des Röhrchens
- Das Zubehörkit setzt sich aus einer Retortenstange und zugehörigem Klemmenarm zusammen
- Die Retortenstange lässt sich bequem in einen Befestigungspunkt am Gehäuse des Cyclone Mischers schrauben
- Mit diesem Zubehör werden Röhrchen oder Fläschchen zum Mischen an den Gummibecher geklemmt
Spezifikation
Stativ-Baugruppe | |
Vortexmischer Cyclone (CM-1) |