missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Julabo™ STATIVHALTERUNG MIT STANGE, 200 X 12 MM 200X12MM

Marke:  Julabo™ 8970021

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Artikelnummer. 11964688

  • 66.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

C1 Stange 200 x 12 mm Durchmesser
Stativstabsystem
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote