missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Standardfilterpapiere für die qualitative Analyse, MN 617 we, gefaltet

Hergestellt aus den gleichen Rohstoffen wie aschefreie Papiere und eignen sich besonders gut für allgemeine Laborfiltrationen.

Marke:  Macherey-Nagel™ 535012

Artikelnummer. 10014170

  • 36.20 € / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Gefaltet
  • Hergestellt aus den gleichen Rohstoffen wie die aschefreien Sorten
  • Besonders geeignet für allgemeine Laborfiltrationen
  • Der durchschnittliche Aschegehalt liegt bei ca. 0,1 %
  • Die Menge an α-Cellulose beträgt ca. 95 %
Spezifikation

Spezifikation

85 g/m2
Gefaltet
MN 617 we
0,22 mm
Besonders weiche, glatte Oberfläche
5 s
100/Packung
125 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt