Learn More
Sartorius™ Standard Flexel™ 3D-Beutel mit Silikonschläuchen
Marke:  Sartorius™ FXB103364
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.00000kg
Artikelnummer. 12939330
  • 3074.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
200 l
Beutel für die Herstellung, Lagerung und Transport biopharmazeutischer Lösungen, Zwischenprodukte und Endprodukte
5/Packung
ISO11137
3 Anschlüsse
Gammabestrahlt