Learn More
Thermo Scientific™ Standard-Verlängerungssatz für die Übertragung von Flüssigkeiten
Vereinfachen Sie die Prozesskonnektivität und ermöglichen Sie eine höhere Effizienz für die meisten vor- und nachgelagerten Prozessabläufe.
Marke:  Thermo Scientific™ SH31080.03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70000kg
Artikelnummer. 15959826
  • N.V. / 1 Einheit
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Die Standardprodukte für die Flüssigkeitstransferbaugruppe werden direkt im Verkaufsraum mit den Thermo Scientific Standardprodukten Labtainer BPCS, Productainer BPCS, Einweg-Bioreaktoren, Mischer und Fermentoren verbunden, um ein umfassendes und vollständiges Set an Einwegprodukten zu liefern, die den Anforderungen Ihrer Einrichtung oder Ihres Prozesses gerecht werden. Die für viele gängige Verfahren im Fertigungsbereich entwickelte Lösung, wie z. B. für Probenahme, Transfer und Füllung, kann problemlos in der erforderlichen Schlauchgröße und -länge ausgewählt werden.
  •  Ein Satz von Produkten auf Lager reduziert die Anzahl der kundenspezifischen Lagereinheiten (SKUs), vereinfacht den Bestellprozess und reduziert die Anforderungen an die Produktlagerung
  • Mehrere Produktionsstätten gewährleisten die Sicherheit der Produktversorgung
  • Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO-7-Reinräumen, um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten
  • Mit ISO-, USP-, EP- und ASTM-Methoden getestet, um die Leistung zu validieren
Spezifikation
Spezifikation
Zugelassen für die Lagerung unter Umgebungsbedingungen (15 °C bis30 °C).
6,35 mm Innendurchmesser, 1,6 mm Wand, C-Flex 374, 5 m