Learn More
BRAND™ Trichter mit Normschliff
Halbrundes Gehäuse
42.00 € - 58.55 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Produkttyp | Trichter mit Normschliff |
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11804120
|
BRAND™
94905 |
40 mm |
42.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11814120
|
BRAND™
94910 |
50 mm |
58.55 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11824120
|
BRAND™
94915 |
80 mm |
44.65 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Polypropylen | |
Trichter mit Normschliff |