Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 100 mm Box Height
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
93.15 € - 121.00 €
Spezifikation
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Höhe (metrisch) 100 mm (Box)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15230704
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tenak™
TE23212
Boxen (12)
109.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12439500
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tenak™
TE23198
Boxen (4)
95.40 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15210704
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tenak™
TE23210
Boxen (8)
99.95 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15270694
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tenak™
TE23200
Boxen (6)
93.15 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15270704
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tenak™
TE23222
Boxen (15)
121.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15290694
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tenak™
TE23202
Boxen (9)
99.95 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Measure the inside height and depth of your freezer when choosing the right rack
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Constructed of stainless steel
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Tiefkühlschränke
100 mm (Box)