Learn More
Macherey-Nagel™ Kieselgel 60 KorngröSSe: 0, 04-0,063 mm Packung à 25 kg
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 0,04 bis 0,063 mm |
| Porengröße | ∼60Å |
| Verfahren | Säulenchromatographie |
| Menge | 25 kg |
| Sorbens | Silika 60 |
| Oberfläche (metrisch) | ∼500 m2/g |
| Typ | Standard Silika 60 Adsorber |