missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonics Materials™ STANDARD PROBE 25 MM

Marke:  Sonics Materials™ 630-0597

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

Artikelnummer. 11784039

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Standard Tip
25 mm
1 Ea.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote