Learn More
Ismatec™ Schlauchverbinder aus Polypropylen, Standard
Schlauchverbinder in verschiedenen Größen und Formen. Ismatec™ Standard-Schlauchverbinder aus Kunststoff sind in verschiedenen Kunststoffzusammensetzungen erhältlich.
Marke:  Ismatec™ ISM511
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10012972
Menge Preis
1 40.99 € / 10 Stück
10 37.93 € / 10 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 07-10-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Standard, nicht reduzierend.
  • Entwickelt für Ismatec™ Pumpenschläuche.
  • In verschiedenen Größen, Formen und Zusammensetzungen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Azetalharz (POM, Polyoxymethylen)
Für 3.0 mm Innendurchmesser Schläuche
3.0 mm Außendurchmesser
Standard-Schlauchverbinder
10/Pckg.
T-Form