missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stanniocalcin 1/STC-1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18654892 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18654892 100 μg 100 Mikroliter
18601635 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18654892 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297047100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Stanniocalcin 1/STC-1 Polyclonal antibody specifically detects Stanniocalcin 1/STC-1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Stanniocalcin 1/STC-1
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry 1:100-1:400, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS (pH 7.0)
Gen-Alias stanniocalcin 1, stanniocalcin-1, STCSTC-1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Stanniocalcin 1/STC-1 (Accession#: NP_003146.1; Met1-Ala247)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6781
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.