Learn More
Thermo Scientific Chemicals Stärke-Hydrolysat, für die Biochemie, aus Kartoffeln, für die Elektrophorese
Catalog Number p-29623
32.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9005-25-8
C12H22O11
342.30
MFCD00082026,MFCD00132834
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
439341
CHEBI:18167
2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9005-25-8
C12H22O11
342.30
MFCD00082026,MFCD00132834
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
439341
CHEBI:18167
2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Starch
Farbe Weiß
Namenshinweis Hydrolyzed for Electrophoresis
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Merck Index 14, 8798
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Menge 100 g
Güte Biochemisch
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 20% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand 1% max.