Learn More
Stärke-Hydrolysat, für die Biochemie, aus Kartoffeln, für die Elektrophorese, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 215125000
Weitere Details : CAS : 9005-25-8 Netto-Gewicht : 0.55000kg
Menge | 500g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Chemische Identifikatoren
9005-25-8 | |
342.297 | |
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N | |
439341 | |
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol |
C12H22O11 | |
MFCD00082026 | |
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose | |
CHEBI:18167 | |
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O |
Spezifikation
Starch | |
9005-25-8 | |
C12H22O11 | |
14, 8798 | |
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N | |
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol | |
439341 | |
Authentic | |
Biochemisch | |
Kunststoffflasche | |
Solubility in water: insoluble. | |
500g |
Hydrolyzed for Electrophoresis | |
gel strength: Passes Test | |
MFCD00082026 | |
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose | |
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O | |
342.297 | |
CHEBI:18167 | |
Feines Kristallpulver | |
20% max. | |
1% max. | |
Weiß |