Learn More
STARD10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen STARD10
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16896864
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
17048-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16886864
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
17048-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detected duplicate bands between 35-40 kDa in MCF7 and HepG2 cells. The similar expression pattern of STARD10 was also observed by other scientists, while the exact reason is not clear.
STARD10 gene ontology annotations related to this gene include bile acid secretion; positive regulation of peroxisome proliferator activated receptor signaling pathway.
Spezifikation
Spezifikation
STARD10
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q9JMD3, Q9Y365
10809, 293150, 56018
STARD10 Fusion Protein Ag10705
Primary
-20°C
STARD10
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Antigen NY CO 28, CGI 52, NY CO 28, PCTP L, PCTP like protein, PCTP2, SDCCAG28, STARD10
Stard10
IgG
Antigen Affinity Chromatography