Learn More
STARD10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 17048-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886864
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detected duplicate bands between 35-40 kDa in MCF7 and HepG2 cells. The similar expression pattern of STARD10 was also observed by other scientists, while the exact reason is not clear.
STARD10 gene ontology annotations related to this gene include bile acid secretion; positive regulation of peroxisome proliferator activated receptor signaling pathway.
Spezifikation
Spezifikation
STARD10
Polyclonal
Unconjugated
STARD10
Antigen NY CO 28, CGI 52, NY CO 28, PCTP L, PCTP like protein, PCTP2, SDCCAG28, STARD10
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10809, 293150, 56018
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9JMD3, Q9Y365
Stard10
STARD10 Fusion Protein Ag10705
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat